Merck
539848
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexandion
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O3/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,7H,4-6H2
InChIKey
FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione may be used as a reactant in the synthesis of 12-aryl(hetaryl)-9-(2-furyl)-7,8,9,10,11,12-hexahydrobenzo[a]-acridin-11-ones bearing two asymmetric carbon atoms (C9 and C12).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Three-component condensation of 2-naphthylamine with aromatic aldehydes and 5-(2-furyl)-1, 3-cyclohexanedione.
Kozlov, N. G., K. N. Gusak, and V. V. Skatetskii.
Russ. J. Org. Chem., 42(1), 112-117 (2006)