Fortfahren mit
8.40037
2,4-Dichlorobenzonitrile
for synthesis
Synonym(e):
2,4-Dichlorobenzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,40
€ 36,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
229-493-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
€ 36,30
Listenpreis€ 48,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
59-62 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
InChI key
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.41502195464802247
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
59-62 °C
mp
96 °C
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
39-44 °C
form
crystals
form
crystals
form
-
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c