Merck
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-Aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzol
95%
Größe auswählen
1 G
€ 67,40
5 G
€ 298,00
€ 67,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 67,40
5 G
€ 298,00
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 67,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
64-68 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene is a protected amine.
Anwendung
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene may be used for the synthesis of:
  • oligomeric thioureas[1]
  • bipyrrole-based[2]catenane[2]
  • model receptors for dicarboxylates and monosaccharides[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)