Wichtige Dokumente
15406
N-Boc-1,5-pentandiamin
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
N-(5-Aminopentyl)carbamidsäure-tert-butylester, N-Boc-1,5-diamino-pentan
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (NT)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.460
Dichte
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
SMILES String
NCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
DPLOGSUBQDREOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthese eines Supermakrozyklus, der durch Selbstassemblierung organische Nanoröhrchen bildet.[1]
- Herstellung von wasserlöslichen asymmetrischen Sulforhodamin-Fluorophoren aus monobromiertem sulfonsäurehaltigem Xanthen-Farbstoff.[2]
- Synthese von funktionalisierten Porphyrinen als biokompatibles Trägersystem für die photodynamische Therapie (PDT).[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.