Fortfahren mit
450359
N-Boc-Anilin
97%
Synonym(e):
N-Phenylcarbamidsäure-tert-butylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
€ 112,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 112,50
Listenpreis€ 150,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
672033635960226157
assay
97%
assay
≥96.5% (GCF), 97%
assay
97%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
133-137 °C (lit.)
mp
48-50 °C
mp
140-144 °C (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amine, ether
functional group
amine
functional group
amine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)