Wichtige Dokumente
538493
cis-2-Hexen
95%
Synonym(e):
(2Z)-2-Hexene, (Z)-2-Hexene
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
Dichte
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
InChIKey
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-13.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?