Fortfahren mit
447153
trans-3-Hexen
≥99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-261-4
Beilstein/REAXYS Number:
1718859
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 62,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
density
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C\CC
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
306894738646110477
description
≥99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.404 (lit.), n20/D 1.405
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
density
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.723 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.701 g/mL at 25 °C (lit.), 0.705 g/mL at 25 °C
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
67 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
185 °C/756 mmHg (lit.)
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)