Merck
536393
Sigma-Aldrich
4,4′-Dinitrodiphenylether
96%
Größe auswählen
25 G
€ 42,20
€ 42,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 42,20
About This Item
Lineare Formel:
(NO2C6H4)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 42,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
InChIKey
MWAGUKZCDDRDCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J P Seiler
Carcinogenesis, 6(12), 1811-1813 (1985-12-01)
The results of Salmonella mutagenicity tests with the herbicide nitrofen (2,4-dichlorophenyl-4-nitrophenyl ether, CAS 1836-75-5) reported in the literature seem to vary according to source or lot of the technical product. This behaviour could be reproduced in our experiments, and it