Merck
535656
Sigma-Aldrich
2-Chlor-8-methylchinolin-3-carbaldehyd
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
138-141 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc2cccc(C)c2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-3-2-4-8-5-9(6-14)11(12)13-10(7)8/h2-6H,1H3
InChIKey
YPBRSXNRWFUUOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)