Merck
534773
Sigma-Aldrich
Hexafluoracetondeuterat
≥99.5 atom % D
Synonym(e):
Hexafluor-2-propanon Deuterat
About This Item
Lineare Formel:
CF3COCF3 · 1.6D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
104-108 °C (lit.)
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
104-108 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]O[2H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2/i/hD2
InChIKey
HEBNOKIGWWEWCN-ZSJDYOACSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Anwendung
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) may be used as NMR solvent to record 13C-NMR spectra of aliphatic polyamides.[1]
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Characterization of Functional Aliphatic Oligoamides Using N-Trifluoroacetylation-I. NMR Analysis.
Girardon V, et al.
Eur. Polymer J., 34, 363-380 (1998)