Merck
533033
Sigma-Aldrich
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
98%
Größe auswählen
5 G
€ 77,20
€ 77,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 77,20
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H2(Br)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 77,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-81 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
InChIKey
LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)