529982
2-Iodbiphenyl
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.662 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Ic1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter