Merck
I11704
Sigma-Aldrich
2-Iodotoluol
98%
Synonym(e):
1-Iod-2-methyl-benzol
Größe auswählen
5 G
€ 28,80
€ 28,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 28,80
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.03
Beilstein:
1634294
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 28,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.608 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
Dichte
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChIKey
RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sven Herbers et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(20), 11490-11497 (2020-05-12)
The internal rotation of methyl groups and nuclear quadrupole moments of the halogens Cl, Br, I in o-halotoluenes cause complex spectral fine and hyperfine structures in rotational spectra arising from angular momentum coupling. Building on the existing data regarding o-fluorotoluene