Wichtige Dokumente
528269
5-Methoxy-1,3-benzoldimethanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(CO)cc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-3-7(5-10)2-8(4-9)6-11/h2-4,10-11H,5-6H2,1H3
InChIKey
QFWVNEBRTUUHIE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)