Merck
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
InChIKey
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol is an aryl fluorinated building block. It is also referred to as (2,4,5-trifluorophenyl)methanol [IUPAC name].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)