Fortfahren mit
760048
2-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
97%
Synonym(e):
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-methoxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BrClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.51
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
53-57 °C
functional group
bromo, chloro
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F
Flammpunkt (°C)
104.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)