Merck
526010
Sigma-Aldrich
4-Benzoylphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204-212 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
InChIKey
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Pd-catalyzed regioselective cross-coupling reactions
  • Synthesis of 9-arylpurines as a novel class of Enterovirus inhibitors
  • Suzuki cross-coupling
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)