Merck
524298
Sigma-Aldrich
Rink-Amid(aminomethyl)polystyrol
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl) (Fmoc-amino)-methyl]-phenoxyacetomidomethyl-Harz, Fmoc-Rink-Amid, Knorr-Linker-Amid-Harz
Größe auswählen
5 G
€ 397,00
€ 397,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 397,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.22
€ 397,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.6 mmol/g N loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
amine
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)