Merck
521582
Sigma-Aldrich
1-Chlor-6-iodhexan
96%
Größe auswählen
10 G
€ 113,00
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 113,00
About This Item
Lineare Formel:
I(CH2)6Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5230 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
Dichte
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
ClCCCCCCI
InChI
1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChIKey
QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Chloro-6-iodohexane is an α,ω-dihaloalkane. 1,12-dichlorododecane is formed as a major product from the reduction of 1-chloro-6-iodohexane with nickel(I) salen.[1] It affords 8-chloro-1-octyne on coupling with sodium acetylide.[2]
Anwendung
1-Chloro-6-iodohexane may be used in the preparation of 1,14-dichloro-7-tetradecyne[2] and 10-2′-(methylphenyl)-7-decynyl chloride.[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
New synthesis of meromycolic acid.
Gensler WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(21), 3643-3652 (1979)
Synthesis of Methyl 11-(2'-Methylphenyl) undecanoate.
Michael WR.
Journal of Chemical and Engineering Data, 11(1), 134-135 (1996)
Homogeneous catalytic reduction of a, ?-dihaloalkanes with electrogenerated nickel (I) salen.
Mubarak MS and Peters DG.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 388(1), 195-198 (1995)