Wichtige Dokumente
518433
Chlorameisensäure-2-methoxyphenylester
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
Dichte
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
VDLQSPNQAVRJND-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)