Merck
516554
Sigma-Aldrich
3-Fluorbenzylisocyanat
98%
Größe auswählen
5 G
€ 375,00
€ 375,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 375,00
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 375,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChIKey
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Design, synthesis and structure-activity relationships of 1, 3, 4-oxadiazole derivatives as novel inhibitors of glycogen synthase kinase-3?.
Saitoh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(5), 2017-2029 (2009)