Fortfahren mit
87651
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphoniumchlorid
95%, crystals
Synonym(e):
Phosphazeniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 377,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[[(CH3)2N]3P=N]4PCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
775.26
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 377,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphoniumchlorid, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
reaction suitability
reaction type: phase-transfer
mp
251 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.ClH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NYTYWTQXLWNFFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride can be used:
  • As a lipophilic additive in the pH-responsive polymers and solvent-processible polymer membranes.
  • To prepare tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino] phosphonium hydroxide, which acts as a basic catalyst for the ring-opening polymerization of siloxanes.
Other Notes
Extremely stable, lipophilic PTC; Selective O-methylation of ketone enolates
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
674613
description
95%
description
-
reaction suitability
reaction type: phase-transfer
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
assay
95%
assay
≥85.0%
form
crystals
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
251 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)