Fortfahren mit
569593
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99.5%, purified by sublimation
Synonym(e):
2,2′-Bi-(γ-picolin), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-483-2
Beilstein/REAXYS Number:
128995
MDL number:
Assay:
99.5%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.5%
form
solid
purified by
sublimation
manufacturer/tradename
ECACC
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
InChI key
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl (dmbipy) may be used as a ligand in the synthesis of :
  • carbonato-bridged triangular trinuclear compounds and tetranuclear hydroxo-bridged compounds
  • dmbipy-copper bridged complexes, which show variation in crystal geometries, thermal and magnetic properties
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
245739482250177296
description
99.5%, purified by sublimation
description
99%
description
97%
description
98%
assay
99.5%
assay
99%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
169-174 °C (lit.)
mp
169-174 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
purified by
sublimation
purified by
-
purified by
-
purified by
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)