Wichtige Dokumente
901409
[Ir(dF(Me)ppy)2(dtbbpy)]PF6
Synonym(e):
Iridium(III)-bis[2-(2,4-difluorphenyl)-5-methylpyridin-N,C20]-4,40-di-tert-butyl-2,20-bipyridin-hexafluorphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
InChIKey
XAJPUJWOMJJPNU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Das Produkt kann mit unserem Sortiment von Photoreaktoren verwendet werden: Einschließlich Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Merging photoredox and nickel catalysis: Decarboxylative cross-coupling of carboxylic acids with vinyl halides
Enhanced luminescent iridium(III) complexes bearing aryltriazole cyclometallated ligands
Site-Selective and Stereoselective C-H Alkylations of Carbohydrates via Combined Diarylborinic Acid and Photoredox Catalysis
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)