Merck
513717
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylallylamin
95%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC(CH3)2NHC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
Dichte
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)NC(C)(C)C=C
InChI
1S/C9H19N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h7,10H,1H2,2-6H3
InChIKey
SXGXCSASZBCDRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 265-265 (2015)