Merck
50705
Sigma-Aldrich
Glyoxylsäure-ethylester -Lösung
technical, ~50% in toluene
Synonym(e):
Ethyl-glyoxylat
About This Item
Lineare Formel:
HCOCOOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
Beilstein:
1209486
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Konzentration
~50% in toluene
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C
SMILES String
CCOC(=O)C=O
Vorsicht
liegt zum Teil in polymerer Form vor; depolymerisiert beim Erhitzen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)