Merck
499463
Sigma-Aldrich
4-Brombenzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
OTAVRODKVBEMEE-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)