Wichtige Dokumente
496332
D-(−)-Isoascorbinsäure Natriumsalz Monohydrat
97%
Synonym(e):
D-Isoascorbinsäure Natriumsalz Monohydrat, Natriumerythorbat Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Na+].OC[C@@H](O)C1OC(=O)C([O-])=C1O
InChI
1S/C6H8O6.Na.H2O/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;/h2,5,7-10H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,5-;;/m1../s1
InChIKey
NKESWEQTVZVSSF-DMWQRSMXSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?