Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7D9H6NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.5%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?