Merck
495492
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethyl(2-propinyloxy)silan
97%
Synonym(e):
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl(2-propyn-1-yloxy)silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propyne, 3-(Dimethyl-tert-butylsiloxy)propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyne, 3-tert-Butyldimethylsiloxy-1-propyne, Dimethyl(2-Propynyloxy)(tert-butyl)silane
Größe auswählen
5 ML
€ 74,00
25 ML
€ 192,00
€ 74,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 74,00
25 ML
€ 192,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 74,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
40 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
InChIKey
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane is an aliphatic terminal alkyne.
Anwendung
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane may be used in the synthesis of (R)-2,3-pentadecadien-1-ol[1] and (S)-ethyl 5-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-hydroxy-2-phenylpent-3-ynoate.[2]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
101.8 °F
Flammpunkt (°C)
38.8 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An Enantioselective Synthesis of (R)-5,6-Octadecadienoic Acid.
Yu Q and Ma S.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(7), 1596-1601 (2015)
Enantiocontrolled Synthesis of Tertiary α-Hydroxy-α-ynyl Esters by Dimethylzinc-Mediated Addition of Alkynes to α-Keto Esters.
Infante R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(14-15), 2797-2804 (2012)
Artikel
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.