Wichtige Dokumente
492728
Heptan-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.378 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Dichte
0.691 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCC[13CH3]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1+1
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)