Fortfahren mit
730653
1-Octene-1-13C
99 atom % 13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=13CH2
Molekulargewicht:
113.21
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
122-123 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
density
0.721 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCC=[13CH2]
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i1+1
InChI key
KWKAKUADMBZCLK-OUBTZVSYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
696048490423733156
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
122-123 °C (lit.)
bp
181 °C (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)