Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-686-1
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
72.8 mmHg ( 37.7 °C)
assay
98%
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
6.7 %
refractive index
n
bp
103 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
density
0.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1CCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description reagent grade, 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100 |
| mp −138 °C (lit.) | mp −142 °C (lit.) | mp −67 °C (lit.) | mp −125 °C (lit.) |
| bp 103 °C (lit.) | bp 72 °C (lit.) | bp 46 °C (lit.) | bp 189-191 °C (lit.) |
| density 0.763 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.749 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.696 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.896 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?