Merck
492353
Sigma-Aldrich
DL-Asparaginsäure-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Größe auswählen
250 MG
€ 932,00
€ 932,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 932,00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH213CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 932,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,5+1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-BFQMUAMKSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)