Merck
491438
Sigma-Aldrich
2-Methylpentan-d14
98 atom % D
Größe auswählen
1 G
€ 636,00
€ 636,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 636,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2CD2CD(CD3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 636,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
62 °C (lit.)
Dichte
0.760 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-YSWKHMAKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F
Flammpunkt (°C)
-7.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)