Merck
490482
Sigma-Aldrich
Pentan-d12
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)3CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-130 °C (lit.)
Dichte
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-49.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)