Merck
490199
Sigma-Aldrich
Malonsäure-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propanedioic-1,3-13C2 acid
Größe auswählen
250 MG
€ 386,00
€ 386,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 386,00
About This Item
Lineare Formel:
CH2(13CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 386,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
InChIKey
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
341.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
172.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)