Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,80 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 454,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.090,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(KSO3)2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
238-219-0
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[K+].[O]N(S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2NO7S2/c;;2-1(9(3,4)5)10(6,7)8/h;;(H,3,4,5)(H,6,7,8)/q2*+1;/p-2
InChI key
IHSLHAZEJBXKMN-UHFFFAOYSA-L
General description
Potassium nitrosodisulfonate is an oxidizing reagent that can be used to convert phenols, naphthols, and anilines to quinones, benzylic alcohols to aldehydes or ketones, and amino acids to α-keto acids. It can also be used for the preparation of heterocyclic quinones and oxidative aromatization.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT) | description 99.8%, ACS reagent | description anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability core: potassium |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?