Merck
487910
Sigma-Aldrich
Algalaminosäurenmischung-13C,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Größe auswählen
500 MG
€ 1.140,00
€ 1.140,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 1.140,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.12
€ 1.140,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoshiki Yamaguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(4), 693-700 (2005-12-14)
The Fc portion of immunoglobulin G (IgG) expresses the biantennary complex type oligosaccharides at Asn297 of the C(H)2 domain of each heavy chain with microheterogeneities depending on physiological and pathological states. These N-glycans are known to be essential for promotion