Merck
487678
Sigma-Aldrich
4-(Dimethyl-13C2-amino)antipyrin
99 atom % 13C
Synonym(e):
Aminopyrin-4-(dimethylamino-13C2)
Größe auswählen
1 G
€ 656,00
€ 656,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 656,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C11H17N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 656,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N([13CH3])[13CH3])=C1C
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
InChIKey
RMMXTBMQSGEXHJ-SUEIGJEOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)