Merck
486507
Sigma-Aldrich
Cyclopentanon-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Synonym(e):
2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-one
Größe auswählen
5 G
€ 1.420,00
€ 1.420,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 1.420,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D4H4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.420,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i3D2,4D2
InChIKey
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)