Merck
486124
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat-15N
5 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes KNO3
Größe auswählen
250 G
€ 936,00
€ 936,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 936,00
About This Item
Lineare Formel:
K15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 936,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
5 atom % 15N
Mol-Gew.
101.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Dichte
2.131 g/mL
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)