Merck
485853
Sigma-Aldrich
L-Alanin-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Größe auswählen
250 MG
€ 1.340,00
€ 1.340,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 1.340,00
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.340,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1