Merck
488267
Sigma-Aldrich
Bromethan-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethyl-2-13C-bromid
Größe auswählen
1 G
€ 882,00
€ 882,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 882,00
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 882,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−119 °C (lit.)
Dichte
1.473 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3]CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
InChIKey
RDHPKYGYEGBMSE-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)