Fortfahren mit
488798
Diethylmalonat-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Diethyl propanedioate-1,3-13C2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 460,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(13CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
€ 460,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-AKZCFXPHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
488771281859293059
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
199 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4134 (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
wgk
WGK 1
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)