Merck
483435
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylvinylsilan
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5Si(CH3)2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3
InChIKey
QDEZCOQKJSRQNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1