Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-5H,6-7H2,1-3H3
InChI key
YEBDZDMYLQHGGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Boc-2,5-dihydro-1H-pyrrole, also known as tert-butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, can be synthesized from N-boc-diallylamine.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 98% | description 96% |
| assay 96% | assay 95% | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 208 °C (lit.) | bp - | bp 91-92 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
| density 0.981 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.980 g/mL at 25 °C | density 1 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.458 (lit.) | refractive index n20/D 1.468 | refractive index n20/D 1.4685 (lit.) | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
178.0 °F
flash_point_c
81.1 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?