482919
Methyl-(2R,3S)-(+)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]23/D +31°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
IXDRYSIPXMREGK-DTWKUNHWSA-N
Anwendung
- Biologically important 5-phenyl substituted Δ2-thiazolines.
- An antidepressant, (+)-(S)-dapoxetine.
- (R)-Cyclohexyl lactic acid, a building block required for the preparation of an E-selectin inhibitor.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)