Merck
392758
Sigma-Aldrich
AD-Mix-α
Synonym(e):
AD-mix-alpha
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
SMILES String
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
InChIKey
YUCBLVFHJWOYDN-PPIALRKJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Enthält den chiralen Liganden (DHQ)2PHAL
Anwendung
AD-mix-α wird in der asymmetrischen Dihydroxylierungs(AD)-Phase der Synthetisierung der (+)-enantiomeren Form eines wirksamen entzündungshemmenden Methylpicolinat-Alkaloids aus Methyl-5-brompicolinat verwendet.
Bei der asymmetrischen Sharpless-Dihydroxylierung von (E,E)- oder (E,Z)-1,3-Dienoaten. Wird auch für die Herstellung von ß-Hydroxy-γ-Laktonen aus ß-γ-ungesättigten Estern verwendet.
Reagenz für die asymmetrische Sharpless-Dihydroxylierung.
Komponenten
Gemisch enthält:
(DHQ)2PHAL (Kat.- Nr. 392723)0,0016 mol
Kaliumcarbonat, Pulver 0,4988 mol
Kaliumferricyanid0,4988 mol
Kaliumosmatdihydrat0,0007 mol
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 27, 70-70 (1994)
Chemical Reviews, 94, 2483-2483 (1994)
European Journal of Organic Chemistry, 2669-2669 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2768-2768 (1992)
First asymmetric synthesis of CJ-14877 and its enantiomer and their interleukin-1? inhibitory activities.
Aoyagi Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(7), 1876-1878 (2009)
Verwandter Inhalt
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.