Merck
482315
Sigma-Aldrich
Platin(II)-chlorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Platinum dichloride
Größe auswählen
1 G
€ 443,00
€ 443,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 443,00
About This Item
Lineare Formel:
PtCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 443,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
581 °C (dec.) (lit.)
Dichte
5.87 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.